Orders LinkContactUsLinkComponent
Swabs in tubes
Swabs in tubes
Almindeligt bomuldshoved, applikator af træ, pakket enkeltvis i foliepakke, rød, Wood/cotton, +, 12 mm, 150 mm
Katalog # HERE1020003
Leverandør:   HERENZ HEINZ
Swabs in tubes
Katalog # HERE1020003
Leverandør:  HERENZ HEINZ
Swabs in tubes
Swabs in tubes
Almindeligt bomuldshoved, applikator af træ, pakket enkeltvis i foliepakke, rød, Wood/cotton, +, 12 mm, 150 mm
Price
1.550,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 150 Items
Product Details & Documents
Sterile dry swabs in tubes, without transport medium.
  • Handle is made of PS, aluminium or wood
  • Head is made of viscose/rayon or cotton
  • Unbreakable PP tube (approx. 150×12 mm)
With label on the tube and stopper.
Packaging: Available loose or individually packed in a peel pack.
Documents
Specifikationer
  • Ø:
    12 mm
  • Steril:
    +
  • Beskrivelse:
    Almindeligt bomuldshoved, applikator af træ, pakket enkeltvis i foliepakke
  • Længde:
    150 mm
  • Seq:
    04
  • Skaft/hoved:
    Wood/cotton
  • Lågfarve:
    rød