Engangsørepropper, Max®
Ørepropper, uden snor, rød, U*
Katalog # 111-0140
Leverandør: HONEYWELL SAFETY
Gå til:
Product Details & Documents
Max® ørepropper har en overlegen støjblokerende effekt for en engangsøreprop.
- Klokkeform giver maksimal komfort ved brug
- Forbedret design af ørepropperne gør dem nemmere at isætte og modvirker tendensen til at de glider ud af øregangen
- Glat yderside forhindrer indtrængen af snavs før anvendelse
SNR: 37 dB
SNR: 37 dB
EN 352-2:2002
Certifications: EN 352-2:2002
Specifikationer
- Farve:rød
- Beskrivelse:Ørepropper, uden snor
- Seq:01
- Størrelse:U*