Orders LinkContactUsLinkComponent
Ansigtsskærm, Bionic™
Ansigtsskærm, Bionic™
Ubestrøget, PC
Katalog # 111-0133
Leverandør:   HONEYWELL SAFETY
Ansigtsskærm, Bionic™
Katalog # 111-0133
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Ansigtsskærm, Bionic™
Ansigtsskærm, Bionic™
Ubestrøget, PC
Price
451,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Denne nyskabende ansigtsskærm yder beskyttelse mod ekstreme mekaniske risici, og kan bæres sammen med sikkerhedsbriller eller åndedrætsværn.
  • Med udvidet beskyttelse af pande og kinder
  • Låsemekanisme for højere sikkerhed
  • Ekstra blød polstring med vaskbart og udskifteligt svedbånd
  • Flere indstillingsmuligheder for bedste komfort
Vægt: 355 g.
EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, B, T, C, 3, 8, 9
Certifications: EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, B, T, C, 3, 8, 9
Specifikationer
  • Model:
    Ubestrøget
  • Materiale:
    PC
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Materiale
    Tilgængelighed
    Price
  • Replacement visor, uncoated
    Replacement visor, uncoated
    111-0740
    PC
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 110,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Materiale
    Tilgængelighed
    Price
  • Replacement visor, uncoated
    Replacement visor, uncoated
    111-2160
    Acetat
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 180,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Materiale
    Tilgængelighed
    Price
  • Replacement visor, anti-scratch/anti-fog
    Replacement visor, anti-scratch/anti-fog
    111-1293
    PC
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 284,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Replacement sweatband
    Replacement sweatband
    113-8053
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 64,10 kr