Orders LinkContactUsLinkComponent
Nedsænkningskølere, FT
FT902, -90...+30 °C, ±1,0 °C, 0,3; 0,24; 0,2; 0,07 kW, 380×550×600 mm
Katalog # 473-0020
Leverandør:   JULABO GmbH
Nedsænkningskølere, FT
Katalog # 473-0020
Leverandør:  JULABO GmbH
Nedsænkningskølere, FT
Nedsænkningskølere, FT
FT902, -90...+30 °C, ±1,0 °C, 0,3; 0,24; 0,2; 0,07 kW, 380×550×600 mm
Price
73.510,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
FT nedsænkningskølere bruges primært til modkøling på termostatbade eller til hurtig nedkøling af væsker til lave temperaturer. De kompakte og letanvendelige enheder er velegnet til række forskellige køleopgaver.
  • Efficient cooling with reduced energy consumption
  • Easy to move around the laboratory by convenient carrying handles, larger FT900/902 have castors
  • Alternative to cooling with dry ice or tap water
  • FT402, FT902 and FT903 provide temperature control via a keypad and have an external PT100 sensor
  • Environmentally friendly as tap water is not wasted
 : NOTE: Cooling capacity at +20, −20, −40 and −80 °C.
Specifikationer
  • Temperaturområde:
    -90...+30 °C
  • Seq:
    05
  • B×D×H:
    380×550×600 mm
  • Kølekapacitet:
    0,3; 0,24; 0,2; 0,07 kW
  • Temp. stabilitet:
    ±1,0 °C
  • Model:
    FT902