Orders LinkContactUsLinkComponent
HPLC columns, MonoChrom® Si
HPLC columns, MonoChrom® Si
Analytisk, 110 Å, 5 µm, 21,20 mm, 250 mm
Katalog # VARIA0501250X212
Leverandør:   VARIAN
HPLC columns, MonoChrom® Si
Katalog # VARIA0501250X212
Leverandør:  VARIAN
HPLC columns, MonoChrom® Si
Analytisk, 110 Å, 5 µm, 21,20 mm, 250 mm
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
MonoChrom® columns provide excellent chromatography of organic amines, organic acids, amphoteric compounds and neutral compounds.
Specifikationer
  • Kolonne form:
    Analytisk
  • Ø indv.:
    21,20 mm
  • Partikelstørrelse:
    5 µm
  • Porestørrelse:
    110 Å
  • Længde:
    250 mm
  • Seq:
    03