Skruelåg, Nalgene®
Replacement closure, 53 mm, ufarvet, PP
Katalog # NALG712174-0530
Gå til:
Discontinued
Produktet er udgået. Men vi fandt lignende alternative produkter.
Alternativer
SKRUELÅG ETFE 53MM 1 * 2 Items Katalog #NALG71-2174-0530
Produktet NALG71-2174-0530 er en erstatning for NALG712174-0530 og har samme emballage og specifikationer, men kan være en anden mængde.
Product Details & Documents
PP, farvet.
- Meget god kemisk resistens
- Varmeresistent op til 135 °C
- Autoklaverbare
Skruelåg uden indlæg til Nalgene® smal- og bredmundede flasker. Kan også bruges til Erlenmeyer-kolber med gevind.
Specifikationer
- Cap størrelse:53 mm
- Farve:ufarvet
- Beskrivelse:Replacement closure
- Materiale:PP
- Seq:48