Universalmøller, M 20
M 20 universal mill, UK-plug
Katalog # 412-1103
Gå til:
Discontinued
Produktet er udgået. Men vi fandt lignende alternative produkter.
Alternativer
MØLLE UNIVERSAL MED SLAGKNIV 1 * 1 Items Katalog #412-1120
Produktet 412-1120 er en erstatning for 412-1103 og har samme emballage og specifikationer, men kan være en anden mængde.
Product Details & Documents
Denne analysemølle med kammer i rustfrit stål er egnet til tørmaling af hårde og sprøde stoffer.
- Der kan anvendes to formalingskamre på skift med ét drev
- Formalingskamre med to vægge kan vandafkøles vha. to slangeadaptere
- Udtageligt kammer, der er nemt at rengøre
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 21
Leveringsinformation: Leveres med M21 skæreblad Der fås en bred vifte af tilbehør, som bestilles separat.
Specifikationer
- Beskrivelse:M 20 universal mill, UK-plug
- Cat. No.:412-1103
- Nyttevolumen:250 ml
- Maks. indføringsstørrelse:6 - 7 mm
- B×D×H:170×170×350 mm
- Driftscyklus til/fra, med afkøling:7/10 min
- Hastighed:20000 min⁻¹ fast
- Vægt:6,6 kg
- Omdrejningshastighed:72 m/s
- Overbelastningsbeskyttelse:Strømbegrænsning
- Motoreffekt input/output:440/225 W
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilTilgængelighedPrice
- Stjerneformet klipper M 23Stjerneformet klipper M 23412-1172knusning af stoffer f.eks papir, planter, plastic og materiale med en lav rumvægtLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 1.900,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilTilgængelighedPrice
- Skær af hårdt metal M 22Skær af hårdt metal M 22412-1164knusning af stoffer med Mohs hårdhed på op til 9Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 3.880,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilTilgængelighedPrice
- Ekstra skær M 21, rustfrit stålEkstra skær M 21, rustfrit stål412-1163knusning af stoffer med Mohs hårdhed på op til 5Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 950,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilTilgængelighedPrice
- Hose, silicone, 3 m, Ø 6 mm
Produktinformation
- Katalog #TilTilgængelighedPrice
- Ekstra formalingskammer M 20.1Ekstra formalingskammer M 20.1412-1191andet kammer kan rengøres og fyldes mens andre er under behandlingLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 42.210,00 kr