Orders LinkContactUsLinkComponent
Vortex mixer, VORTEX Genius 3
VORTEX Genius 3, UK-stik
  412-0115
Vortex mixer, VORTEX Genius 3
  412-0115
 :  
Vortex mixer, VORTEX Genius 3
Vortex mixer, VORTEX Genius 3
VORTEX Genius 3, UK-stik
Vortex-mixer med 3 slags udskifteligt tilbehør og forskellige indsatser til forskellige formål. Eppendorf-rør, mikrotiterplader, selv rundbundede eller 250 ml Erlenmeyer-kolber kan påsættes vha. den specialdesignede strop. Tilbehøret klikkes sikkert fast på enheden i enhver position. Enheden er stabil ved høje hastigheder og robust i lakeret sprøjtestøbt zink.
  • Kompakt design
  • Bredt hastighedsområde, kan justeres uendeligt
  • Tryk- eller kontinuerlig tilstand
  • Kan anvendes ved 5 til 40 °C (80% relativ luftfugtighed), i en inkubator eller et kølerum
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
* Depending on attachment and loading
 : IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 21
 : Leveres med standardtilbehør til reagensglas eller små bægerglas, 412-0099.
 : * Afhænger af tilbehør og belastning
** Bruges i kombination med 412-0101
  • Beskrivelse:
    VORTEX Genius 3, UK-stik
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    412-0115
  • Orbit:
    4 mm
  • B×D×H:
    127×149×136 mm
  • Hastighedsområde:
    500 - 2500 min⁻¹*
  • Effekt, motorindgang/-udgang:
    58/10 W
  • Vægt:
    4,5 kg
  • Model:
    VORTEX Genius 3
  • Rystebevægelse:
    Orbital
Accessories
  •  
    Beskrivelse
    Til
  • 412-0107
    Flaskestativ til Erlenmeyerkolber eller rundbundet kolber, 100 til 250 ml**
    Kontinuerlig drift
    1 * 1 Items - 348,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    Til
  • 412-0105
    Reagensglasholder, til 8 reagensglas, 16 ml**
    Kontinuerlig drift
    1 * 1 Items - 348,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    Til
  • 412-0103
    Reagensglasholder, til 18 reagensglas, 10 mm**
    Kontinuerlig drift
    1 * 1 Items - 348,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    Til
  • 412-0104
    Reagensglasholder, til 12 reagensglas, 12 mm**
    Kontinuerlig drift
    1 * 1 Items - 348,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    Til
  • 412-0102
    Reagensglasholder, til 54 mikrocentrifugerør, 1,5 ml**
    Kontinuerlig drift
    1 * 1 Items - 651,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    Til
  • 412-0106
    Reagensglasholder, til 8 reagensglas, 20 ml**
    Kontinuerlig drift
    1 * 1 Items - 348,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    Til
  • 441-0036
    Mikrotiterpladeholder til 1 standard mikrotiterplade**
    Kontinuerlig drift
    1 * 1 Items - 348,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    Til
  • 412-0100
    Holder til én hånd, 88 mm rund med gummiindsats
    Kontinuerlig drift eller touch-tilstand
    1 * 1 Items - 252,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    Til
  • 412-0101
    Universalholder, 150 mm m. gummiindsats
    Kontinuerlig drift
    1 * 1 Items - 280,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    Til
  • 444-2748
    Standard attachment
    Continuous or touch mode
    1 * 1 Items - 119,00 kr