VWR®, Engangsvejebåde
100 ml, 85×85×24 mm, hvid
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PS, firkantet.
- Den hule form med den brede, flade bund forhindrer, at de vælter
- Afrundede hjørner letter overførsel af prøvemateriale
- Temperaturresistent op til 70 °C
Firkantede vægtbåde fremstillet i PS (polystyren).Disse bøjelige vægtbåde har glat overflade for lettere tømning med minimalt prøvetab. De er biologisk inaktive og resistente over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og blegemidler. Ideelle til brug med mikroovne, vægte og fugtighedsmålere.
Packaging: These weighing boats are produced and packed in plastic bags in a cleanroom.
Documents
Certificates
Search by Lot NumberAvantor Cell Culture Solutions.pdf VWR® Collection Selection Catalogue VWR® for sieving VWR® for Weighing
Product Literature
CoC VWR® Disposable Weighing Boat COC_VWRI611-0093_516878 CoC_VWRI611-0093_517215 COC_VWRI611-0093_518072 COC_VWRI611-0094_11203144
More
VWRI611-9179_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Kapacitet:100 ml
- Farve:hvid
- Seq:17
- B×D×H:85×85×24 mm