VWR®, Engangsvejebåde
250 ml, 140×140×22 mm, sort
Katalog # 611-9177
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
PS, firkantet.
- Den hule form med den brede, flade bund forhindrer, at de vælter
- Afrundede hjørner letter overførsel af prøvemateriale
- Temperaturresistent op til 70 °C
Firkantede vægtbåde fremstillet i PS (polystyren).Disse bøjelige vægtbåde har glat overflade for lettere tømning med minimalt prøvetab. De er biologisk inaktive og resistente over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og blegemidler. Ideelle til brug med mikroovne, vægte og fugtighedsmålere.
: These weighing boats are produced and packed in plastic bags in a cleanroom.
Specifikationer
- Kapacitet:250 ml
- Farve:sort
- Seq:12
- B×D×H:140×140×22 mm