VWR®, Engangsvejebåde
7 ml, 46×46×8 mm, sort
Katalog # 611-9175
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
PS, firkantet.
- Den hule form med den brede, flade bund forhindrer, at de vælter
- Afrundede hjørner letter overførsel af prøvemateriale
- Temperaturresistent op til 70 °C
Firkantede vægtbåde fremstillet i PS (polystyren).Disse bøjelige vægtbåde har glat overflade for lettere tømning med minimalt prøvetab. De er biologisk inaktive og resistente over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og blegemidler. Ideelle til brug med mikroovne, vægte og fugtighedsmålere.
Emballering: These weighing boats are produced and packed in plastic bags in a cleanroom.
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerAvantor Cell Culture Solutions.pdf VWR® Collection Selection Catalogue VWR® for sieving VWR® for Weighing
Produktlitteratur
CoC VWR® Disposable Weighing Boat COC_VWRI611-0093_516878 CoC_VWRI611-0093_517215 COC_VWRI611-0093_518072 COC_VWRI611-0094_11203144
More
VWRI611-9179_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Kapacitet:7 ml
- Farve:sort
- Seq:03
- B×D×H:46×46×8 mm