Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® VV3, Vortex-mixere
VWR® VV3, Vortex-mixere
VV3 vortex-mikser, EU-stik
Katalog # 444-0007
Leverandør:   VWR Collection
VWR® VV3, Vortex-mixere
Katalog # 444-0007
Leverandør:  VWR Collection
VWR® VV3, Vortex-mixere
VWR® VV3, Vortex-mixere
VV3 vortex-mikser, EU-stik
Price
3.210,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Vortex-mixer er egnet til en række forskellige anvendelser på grund af 3 slags udskifteligt tilbehør og forskellige indsatser. Eppendorf-rør, mikrotiterplader, selv 250 ml Erlenmeyer-kolber kan fastgøres ved hjælp af den specialkonstruerede strop. Tilbehør klikker sikkert fast på enheden i enhver position. Enheden er robust med sprøjtestøbt zinkkabinet.
  • Lille og kompakt konstruktion
  • Stort hastighedsområde, trinløs justering
  • Ved berøring eller kontinuerlig funktion
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 21
Leveringsinformation: Leveret med standard tilbehør for reagensglas eller små bægerglas.
Advarsel: * Afhænger af tilbehør og belastning
** Bruges i kombination med 412-0101
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    VV3 vortex-mikser, EU-stik
  • Cat. No.:
    444-0007
  • Orbit:
    4 mm
  • B×D×H:
    127×149×136 mm
  • Hastighedsområde:
    500 - 2500 min⁻¹*
  • Effekt, motorindgang/-udgang:
    58/10 W|58/10 W
  • Vægt:
    4,5 kg
  • Maks. kapacitet:
    250 ml
  • Model:
    VV3
  • Rystebevægelse:
    Orbital
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Holder til én hånd, 88 mm rund med gummiindsats
    Holder til én hånd, 88 mm rund med gummiindsats
    412-0100
    Kontinuerlig drift eller touch-tilstand
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 252,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Universalholder, 150 mm m. gummiindsats
    Universalholder, 150 mm m. gummiindsats
    412-0101
    Kontinuerlig drift
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 280,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Reagensglasholder, til 54 mikrocentrifugerør, 1,5 ml**
    Reagensglasholder, til 54 mikrocentrifugerør, 1,5 ml**
    412-0102
    Kontinuerlig drift
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 651,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Reagensglasholder, til 18 reagensglas, 10 mm**
    Reagensglasholder, til 18 reagensglas, 10 mm**
    412-0103
    Kontinuerlig drift
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 348,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Reagensglasholder, til 8 reagensglas, 20 ml**
    Reagensglasholder, til 8 reagensglas, 20 ml**
    412-0106
    Kontinuerlig drift
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 348,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Reagensglasholder, til 12 reagensglas, 12 mm**
    Reagensglasholder, til 12 reagensglas, 12 mm**
    412-0104
    Kontinuerlig drift
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 348,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Reagensglasholder, til 8 reagensglas, 16 ml**
    Reagensglasholder, til 8 reagensglas, 16 ml**
    412-0105
    Kontinuerlig drift
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 348,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Flaskestativ til Erlenmeyerkolber eller rundbundet kolber, 100 til 250 ml**
    Flaskestativ til Erlenmeyerkolber eller rundbundet kolber, 100 til 250 ml**
    412-0107
    Kontinuerlig drift
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 348,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Standard attachment
    Standard attachment
    444-2748
    Continuous or touch mode
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 119,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Mikrotiterpladeholder til 1 standard mikrotiterplade**
    Mikrotiterpladeholder til 1 standard mikrotiterplade**
    441-0036
    Kontinuerlig drift
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 348,00 kr