Blades
Barberblade, enkelt kant, Gem® Scientific, 3-facet, affedtet ryg i rustfrit stål, 10 blade pr. dispenser, Rustfrit stål, 0,22 mm, 38,1×19 mm
Katalog # PERS62-0315
Leverandør: PERSONNA MEDICAL
Gå til:
Product Details & Documents
Single-use blades for a variety of applications.
Specifikationer
- Beskrivelse:Barberblade, enkelt kant, Gem® Scientific, 3-facet, affedtet ryg i rustfrit stål, 10 blade pr. dispenser
- L×B:38,1×19 mm
- Materiale:Rustfrit stål
- Seq:02
- Tykkelse:0,22 mm