Orders LinkContactUsLinkComponent
Blades
Blades
Barberblade, enkelt kant, Gem® Scientific, 3-facet, affedtet ryg i rustfrit stål, 10 blade pr. dispenser, Rustfrit stål, 0,22 mm, 38,1×19 mm
Katalog # PERS62-0315
Leverandør:   PERSONNA MEDICAL
Blades
Katalog # PERS62-0315
Leverandør:  PERSONNA MEDICAL
Blades
Barberblade, enkelt kant, Gem® Scientific, 3-facet, affedtet ryg i rustfrit stål, 10 blade pr. dispenser, Rustfrit stål, 0,22 mm, 38,1×19 mm
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 2.000 Items
Product Details & Documents
Single-use blades for a variety of applications.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Barberblade, enkelt kant, Gem® Scientific, 3-facet, affedtet ryg i rustfrit stål, 10 blade pr. dispenser
  • L×B:
    38,1×19 mm
  • Materiale:
    Rustfrit stål
  • Seq:
    02
  • Tykkelse:
    0,22 mm