Orders LinkContactUsLinkComponent
(±)-1-Methoxy-2-propanol ≥99%
(±)-1-Methoxy-2-propanol ≥99%
Glass bottle, 1.000 mL
Katalog # L12694.AU
Brandfarlig
Irriterende
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
(±)-1-Methoxy-2-propanol ≥99%
Katalog # L12694.AU
CAS nummer:  107-98-2
(±)-1-Methoxy-2-propanol ≥99%
(±)-1-Methoxy-2-propanol ≥99%
Glass bottle, 1.000 mL
CAS nummer:  107-98-2
Price
522,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.000 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  (±)-Monopropylene glycol methyl ether, 1-Methoxy-2-propanol
  • CAS nummer:107-98-2
  • Formel:CH₃CH(OH)CH₂OCH₃
  • MDL nummer:MFCD00004537
  • Molecular Weight:90.12 g/mol
  • Kogende Pt:119,6 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–97 °C
  • Tæthed:0,92 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:31 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-539-1
  • FN:3092
  • ADR:3,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    1.000 mL