Orders LinkContactUsLinkComponent
Vortex-mixere, Vortex-Genie®
Vortex-mixere, Vortex-Genie®
Vortex-Genie® 1 vortex mixer, UK-stik
Katalog # 444-0485
Vortex-mixere, Vortex-Genie®
Katalog # 444-0485
Leverandør:  
Vortex-mixere, Vortex-Genie®
Vortex-mixere, Vortex-Genie®
Vortex-Genie® 1 vortex mixer, UK-stik
Discontinued
Produktet er udgået. Men vi fandt lignende alternative produkter.
Alternativer
RYSTEAPPARAT VORTEX GENIE 1 1 * 1 Items Katalog #444-9173
Product 444-9173 is a replacement for 444-0485 and has the same packaging and specifications, but may be a different quantity.
Product Details & Documents
Robust og pålidelig vortex-mixer med solidt metalhus og gummifødder, der forhindrer dem i at flytte sig. Vortex-Genie® 1 har manuel betjening og fast hastighed. Den er ideel til aggressiv omrystning af vanskelige prøver.
  • Stort udvalg af holdere fås
  • Vortex Genie® 2T timerfunktion: Manuel betjening 1 to 60 sekunder, automatisk 1 to 60 minutter eller kontinuerligt
  • Kan anvendes i kølerum eller inkubator
Vortex-Genie® 2 har variabel hastighed for præcis blanding fra nænsom til kraftig. Mulighed for automatisk eller manuel betjening. Blandingsfunktionen forhindrer spild, selv hvis rør er uden hætte.
Vortex-Genie® 2T har samme egenskaber som Vortex-Genie® 2 og inkluderer derudover en integreret timerfunktion. Den kan også anvendes ved kontinuerlig drift uden tidsindstilling.
Delivery information: Vortex-Genie® 1 leveres med standard aftageligt kophoved for hurtigt skift til enkelte reagensglas. Valgfrit 76 mm platformshoved, egnet til bægre, kolber og flere reagensglas kan fås. Vortex-Genie® 2 og 2T leveres med standard aftageligt kophoved til enkelte reagensglas og 76 mm platformshoved, der er egnet til bægre, kolber og flere reagensglas.
Caution: Depending on speed
Multiple sample starter set consists of a 152 mm platform, a foam insert for 60 microtubes and a foam insert for 1 standard microplate
Large sample set is ideal for mixing beakers, flasks and large tubes. The set consists of a recessed platform, 2 elastic bands, a blank foam insert, a foam insert for 4×29 to 37 mm tubes, a foam insert for 8×14 to 29 mm tubes and a foam insert for 12×9 to 16 mm tubes
Small ampoule/tube attachment enables vigorous end-to-end mixing for up to 4×15 to 17 mm Ø tubes or ampoules
Large ampoule/tube attachment enables vigorous end-to-end mixing for up to 4×10 to 17 mm Ø tubes or ampoules
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Vortex-Genie® 1 vortex mixer, UK-stik
  • Cat. No.:
    444-0485
  • Orbit:
    4 mm
  • B×D×H:
    122×165×165 mm
  • Hastighedsområde:
    2700 min⁻¹ konstant
  • Vægt:
    4 kg
  • Maks. kapacitet:
    500 ml*
  • Model:
    Vortex-Genie® 1
  • Rystebevægelse:
    Orbital
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Platform, 152 mm, uden indsats (indsatser angivet på liste nedenfor)
    Platform, 152 mm, uden indsats (indsatser angivet på liste nedenfor)
    444-5905
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 643,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Forsænket platform (skumindsatser angivet på liste nedenfor)
    Forsænket platform (skumindsatser angivet på liste nedenfor)
    444-5916
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.740,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Elastikker til at lette fastgørelsen af rør i forsænket platform
    Elastikker til at lette fastgørelsen af rør i forsænket platform
    444-5915
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items - 107,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Gummidække til Ø 75 mm platform
    Gummidække til Ø 75 mm platform
    444-5903
    Vortex-Genies®
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 448,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • To-etagers indsats til 96-brøndsplade (passer i 152 mm platform)
    To-etagers indsats til 96-brøndsplade (passer i 152 mm platform)
    444-0061
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 891,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Tilbehør til stor ampul/rør****
    Tilbehør til stor ampul/rør****
    444-9162
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.540,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Platform with rubber cover, 3 inch
    Platform with rubber cover, 3 inch
    444-0443
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 713,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Vertical microtube holder, 15 ml and 50 ml (for 6×50 ml, 6×15 ml tubes and 12 microtubes)
    Vertical microtube holder, 15 ml and 50 ml (for 6×50 ml, 6×15 ml tubes and 12 microtubes)
    444-1052
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.500,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Assorterede rørindsatser: en af hver af de følgende: blank, 9 − 16 mm, 14 − 29 mm og 29 − 37 mm (passer i forsænket platform)
    Assorterede rørindsatser: en af hver af de følgende: blank, 9 − 16 mm, 14 − 29 mm og 29 − 37 mm (passer i forsænket platform)
    444-5917
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items - 732,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Store prøvesæt**
    Store prøvesæt**
    444-0060
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.540,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • TurboMix-holder til 12×1,5/2,0 ml mikrorør med snaplåg eller skruelåg
    TurboMix-holder til 12×1,5/2,0 ml mikrorør med snaplåg eller skruelåg
    444-0724
    Vortex Genie® 2, Vortex Pulse
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.520,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Microplate adapter for applied biosystems
    Microplate adapter for applied biosystems
    SCIISI-0513
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.740,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Horizontal tube holder, 50 ml (for 6×50 ml tubes)
    Horizontal tube holder, 50 ml (for 6×50 ml tubes)
    444-1043
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.810,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Tilbehør til lille ampul/rør***
    Tilbehør til lille ampul/rør***
    444-9161
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.740,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Horizontal tube holder, 15 ml (for 12×15 ml tubes)
    Horizontal tube holder, 15 ml (for 12×15 ml tubes)
    444-1044
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.060,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Horizontal microtube holder (for 24 microtubes)
    Horizontal microtube holder (for 24 microtubes)
    444-1045
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.290,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Vertical high speed tube holder, 50 ml (for 3×50 ml tubes)
    Vertical high speed tube holder, 50 ml (for 3×50 ml tubes)
    444-1046
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.680,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottom closure with screw kit
    Bottom closure with screw kit
    SCII0K-0236-408
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 640,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Vertical tube holder, 15 ml (for 12×15 ml tubes)
    Vertical tube holder, 15 ml (for 12×15 ml tubes)
    444-1050
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.060,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Vertical high speed tube holder, 15 ml (for 6×15 ml tubes)
    Vertical high speed tube holder, 15 ml (for 6×15 ml tubes)
    444-1047
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.910,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Vertical high speed microtube holder (for 9 microtubes)
    Vertical high speed microtube holder (for 9 microtubes)
    444-1048
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.130,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Vertical microtube holder (for 24 microtubes)
    Vertical microtube holder (for 24 microtubes)
    444-1051
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.290,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Vertical tube holder, 50 ml (for 6×50 ml tubes)
    Vertical tube holder, 50 ml (for 6×50 ml tubes)
    444-1049
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.810,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Holder til 12×2,0 ml mikrorør med skruelåg (passer på TurboMix-tilbehør)
    Holder til 12×2,0 ml mikrorør med skruelåg (passer på TurboMix-tilbehør)
    444-0775
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.030,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Skumadapter til rør 9 − 16 mm Ø (passer i forsænket platform)
    Skumadapter til rør 9 − 16 mm Ø (passer i forsænket platform)
    444-5914
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items - 358,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Skumindsats, blank (uden huller) (passer i forsænket platform)
    Skumindsats, blank (uden huller) (passer i forsænket platform)
    444-5913
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items - 358,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Skumadapter til rør 14 − 29 mm Ø (passer i forsænket platform)
    Skumadapter til rør 14 − 29 mm Ø (passer i forsænket platform)
    444-5912
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items - 358,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Skumadapter til rør 29 − 37 mm Ø (passer i forsænket platform)
    Skumadapter til rør 29 − 37 mm Ø (passer i forsænket platform)
    444-5911
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items - 358,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Adapter til 60 mikrorør (passer i 152 mm platform)
    Adapter til 60 mikrorør (passer i 152 mm platform)
    444-5921
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items - 768,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Stativ til mikrotiterplader (passer i 152 mm platform)
    Stativ til mikrotiterplader (passer i 152 mm platform)
    444-5919
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items - 786,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Flere prøvestartersæt*
    Flere prøvestartersæt*
    444-5904
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.430,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Platform, Ø 75 mm uden gummi dække
    Platform, Ø 75 mm uden gummi dække
    444-5902
    Vortex-Genies®
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 456,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Replacement elastic bands
    Replacement elastic bands
    SCII0K-0513-900
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each - 107,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Aftagelig kop
    Aftagelig kop
    444-5901
    Vortex-Genies®, Disruptor-Genie
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 448,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Deepwell microplate foam insert (2). Require 6-inch platform
    Deepwell microplate foam insert (2). Require 6-inch platform
    SCII504-0232-00
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items - 962,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Horizontal plastic clip microtube holder (for 24 microtubes)
    Horizontal plastic clip microtube holder (for 24 microtubes)
    SCIISI-HP524
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.240,00 kr