Vortex-mixere, Vortex-Genie®
Robust og pålidelig vortex-mixer med solidt metalhus og gummifødder, der forhindrer dem i at flytte sig. Vortex-Genie® 1 har manuel betjening og fast hastighed. Den er ideel til aggressiv omrystning af vanskelige prøver.
- Stort udvalg af holdere fås
- Vortex Genie® 2T timerfunktion: Manuel betjening 1 to 60 sekunder, automatisk 1 to 60 minutter eller kontinuerligt
- Kan anvendes i kølerum eller inkubator
Vortex-Genie® 2 har variabel hastighed for præcis blanding fra nænsom til kraftig. Mulighed for automatisk eller manuel betjening. Blandingsfunktionen forhindrer spild, selv hvis rør er uden hætte.
Vortex-Genie® 2T har samme egenskaber som Vortex-Genie® 2 og inkluderer derudover en integreret timerfunktion. Den kan også anvendes ved kontinuerlig drift uden tidsindstilling.
: Vortex-Genie® 1 leveres med standard aftageligt kophoved for hurtigt skift til enkelte reagensglas. Valgfrit 76 mm platformshoved, egnet til bægre, kolber og flere reagensglas kan fås. Vortex-Genie® 2 og 2T leveres med standard aftageligt kophoved til enkelte reagensglas og 76 mm platformshoved, der er egnet til bægre, kolber og flere reagensglas.
: Depending on speed
Multiple sample starter set consists of a 152 mm platform, a foam insert for 60 microtubes and a foam insert for 1 standard microplate
Large sample set is ideal for mixing beakers, flasks and large tubes. The set consists of a recessed platform, 2 elastic bands, a blank foam insert, a foam insert for 4×29 to 37 mm tubes, a foam insert for 8×14 to 29 mm tubes and a foam insert for 12×9 to 16 mm tubes
Small ampoule/tube attachment enables vigorous end-to-end mixing for up to 4×15 to 17 mm Ø tubes or ampoules
Large ampoule/tube attachment enables vigorous end-to-end mixing for up to 4×10 to 17 mm Ø tubes or ampoules
- Beskrivelse:Vortex-Genie® 2 vortex mixer, UK-stik
- Cat. No.:444-0486
- Orbit:4 mm
- B×D×H:122×165×165 mm
- Hastighedsområde:600 - 2700 min⁻¹
- Vægt:4 kg
- Maks. kapacitet:500 ml*
- Model:Vortex-Genie® 2
- Rystebevægelse:Orbital
Accessories
- BeskrivelseTil
- 444-5905Platform, 152 mm, uden indsats (indsatser angivet på liste nedenfor)Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 11 * 1 Items - 643,00 kr
- BeskrivelseTil
- 444-5916Forsænket platform (skumindsatser angivet på liste nedenfor)Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 11 * 1 Items - 1.740,00 kr
- BeskrivelseTil
- 444-5915Elastikker til at lette fastgørelsen af rør i forsænket platformVortex-Genies® except Vortex-Genie® 11 * 2 Items - 107,00 kr
- BeskrivelseTil
- BeskrivelseTil
- 444-0061To-etagers indsats til 96-brøndsplade (passer i 152 mm platform)Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 11 * 1 Items - 891,00 kr
- BeskrivelseTil
- 444-9162Tilbehør til stor ampul/rør****Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 11 * 1 Items - 2.540,00 kr
- BeskrivelseTil
- 444-0443Platform with rubber cover, 3 inchVortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse1 * 1 Items - 713,00 kr
- BeskrivelseTil
- 444-1052Vertical microtube holder, 15 ml and 50 ml (for 6×50 ml, 6×15 ml tubes and 12 microtubes)Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse1 * 1 Items - 2.500,00 kr
- BeskrivelseTil
- 444-5917Assorterede rørindsatser: en af hver af de følgende: blank, 9 − 16 mm, 14 − 29 mm og 29 − 37 mm (passer i forsænket platform)Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 11 * 4 Items - 732,00 kr
- BeskrivelseTil
- BeskrivelseTil
- 444-0724TurboMix-holder til 12×1,5/2,0 ml mikrorør med snaplåg eller skruelågVortex Genie® 2, Vortex Pulse1 * 1 Items - 3.520,00 kr
- BeskrivelseTil
- SCIISI-0513Microplate adapter for applied biosystemsVortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse1 * 1 Items - 1.740,00 kr
- BeskrivelseTil
- 444-1043Horizontal tube holder, 50 ml (for 6×50 ml tubes)Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse1 * 1 Items - 1.810,00 kr
- BeskrivelseTil
- 444-9161Tilbehør til lille ampul/rør***Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 11 * 1 Items - 1.740,00 kr
- BeskrivelseTil
- 444-1044Horizontal tube holder, 15 ml (for 12×15 ml tubes)Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse1 * 1 Items - 2.060,00 kr
- BeskrivelseTil
- 444-1045Horizontal microtube holder (for 24 microtubes)Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse1 * 1 Items - 2.290,00 kr
- BeskrivelseTil
- 444-1046Vertical high speed tube holder, 50 ml (for 3×50 ml tubes)Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse1 * 1 Items - 1.680,00 kr
- BeskrivelseTil
- SCII0K-0236-408Bottom closure with screw kitVortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse1 * 1 Items - 640,00 kr
- BeskrivelseTil
- 444-1050Vertical tube holder, 15 ml (for 12×15 ml tubes)Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse1 * 1 Items - 2.060,00 kr
- BeskrivelseTil
- 444-1047Vertical high speed tube holder, 15 ml (for 6×15 ml tubes)Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse1 * 1 Items - 1.910,00 kr
- BeskrivelseTil
- 444-1048Vertical high speed microtube holder (for 9 microtubes)Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse1 * 1 Items - 2.130,00 kr
- BeskrivelseTil
- 444-1051Vertical microtube holder (for 24 microtubes)Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse1 * 1 Items - 2.290,00 kr
- BeskrivelseTil
- 444-1049Vertical tube holder, 50 ml (for 6×50 ml tubes)Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse1 * 1 Items - 1.810,00 kr
- BeskrivelseTil
- 444-0775Holder til 12×2,0 ml mikrorør med skruelåg (passer på TurboMix-tilbehør)Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 11 * 1 Items - 1.030,00 kr
- BeskrivelseTil
- 444-5914Skumadapter til rør 9 − 16 mm Ø (passer i forsænket platform)Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 11 * 2 Items - 358,00 kr
- BeskrivelseTil
- 444-5913Skumindsats, blank (uden huller) (passer i forsænket platform)Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 11 * 2 Items - 358,00 kr
- BeskrivelseTil
- 444-5912Skumadapter til rør 14 − 29 mm Ø (passer i forsænket platform)Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 11 * 2 Items - 358,00 kr
- BeskrivelseTil
- 444-5911Skumadapter til rør 29 − 37 mm Ø (passer i forsænket platform)Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 11 * 2 Items - 358,00 kr
- BeskrivelseTil
- 444-5921Adapter til 60 mikrorør (passer i 152 mm platform)Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 11 * 2 Items - 768,00 kr
- BeskrivelseTil
- 444-5919Stativ til mikrotiterplader (passer i 152 mm platform)Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 11 * 2 Items - 786,00 kr
- BeskrivelseTil
- BeskrivelseTil
- BeskrivelseTil
- SCII0K-0513-900Replacement elastic bandsVortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse1 * 1 Each - 107,00 kr
- BeskrivelseTil
- BeskrivelseTil
- SCII504-0232-00Deepwell microplate foam insert (2). Require 6-inch platformVortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse1 * 2 Items - 962,00 kr
- BeskrivelseTil
- SCIISI-HP524Horizontal plastic clip microtube holder (for 24 microtubes)Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse1 * 1 Items - 2.240,00 kr