Orders LinkContactUsLinkComponent
Lids for Clifton Baths
Lids for Clifton Baths
Hængslet låg af rustfrit stål med gavle, 22- og 28-liters bade (NE1/NE1B/NE2D og Duobaths)
Katalog # 462-0062
Leverandør:   NICKEL ELECTRO
Lids for Clifton Baths
Katalog # 462-0062
Leverandør:  NICKEL ELECTRO
Lids for Clifton Baths
Lids for Clifton Baths
Hængslet låg af rustfrit stål med gavle, 22- og 28-liters bade (NE1/NE1B/NE2D og Duobaths)
Price
6.920,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Hængslet låg af rustfrit stål med gavle
  • Seq:
    15
  • Til:
    22- og 28-liters bade (NE1/NE1B/NE2D og Duobaths)