VWR®, Kombineret pH/referenceelektroder, pHASE
Forseglet, dobbelt saltbro (Pellon), 0 - 14, Epoxy, Gel, 12×150 mm, BNC, Vandige medier, drikkevarer, TRIS-buffer
662-1778
Kombineret elektroder giver hurtige, nøjagtige og stabile pH-målinger og er ideelle til kvalitetskontrol, forskning og udvikling.
- Hurtige, nøjagtige og stabile pH-målinger, hurtig termisk ækvilibrering og stor nøjagtighed - selv i prøver med store temperaturområder
- Fås i designet Sealed (økonomisk, letanvendelig, minimal vedligeholdelse) og designet Rapid-Renew (genopfyldelige elektroder, som kan bruges med beskidte eller andre prøver, som kan forurene saltbroen)
- Fås med skaft i epoxy (god kemisk resistens, meget holdbart og med aftageligt sensorværn) eller skaft i glas (maksimal kemisk resistens med frilagte og hærdede sensorer)
- Med 1 m fast kabel
pH-område: 0 - 14
Nøjagtighed: ned til 0,04 pH mellem 0 - 100 °C i en buffer m. pH 7
Stabilitet: 0,005 pH eller mindre fravigelse pr. time
Temperaturområde: 0 til +100 °C
Temperature range: 0 to +100 °C
- Tilslutning:BNC
- Ø×L:12×150 mm
- Til:Vandige medier, drikkevarer, TRIS-buffer
- Model:Forseglet, dobbelt saltbro (Pellon)
- Materiale:Epoxy
- Seq:04
- Elektrolyt:Gel
- pH:0 - 14