VWR®, Universal-pH-elektroder
Semi-mikro, Pellon saltbro, 0 - 14, 0...100 °C, Epoxy, Gel, 6×150 mm, DIN, Hanevand, havvand, desinficeringsmidler, sæbe
Katalog # 662-1768
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
Med fast kabel (1 m) / S7-stik.
- Checked at five points during the manufacturing process and lot stamped to ensure quality
- Storage soaker bottle to protect the electrode, keeping the item in top condition and instantly ready for use
pH-område: 0 - 14
Temperaturområde: 0 til +100 °C (+10 til +100 °C for flade spidser)
Responstid: 95% < 1 sekund (95% < 5 sekunder for flade spidser)
Documents
Specifikationer
- Tilslutning:DIN
- Ø×L:6×150 mm
- Til:Hanevand, havvand, desinficeringsmidler, sæbe
- Model:Semi-mikro, Pellon saltbro
- Materiale:Epoxy
- Seq:10
- Elektrolyt:Gel
- Temperatur:0...100 °C
- pH:0 - 14
Accessories
Produktinformation
- Katalog #LængdeTilgængelighedPrice
- BNC connector cable, coaxial, Coax53BNC connector cable, coaxial, Coax53662-14101 mLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 410,00 kr
Produktinformation
- Katalog #LængdeTilgængelighedPrice
- DIN connector cable, coaxial, Coax54DIN connector cable, coaxial, Coax54662-14111 mLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 503,00 kr