Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Universal-pH-elektroder
Tynd, Pellon-saltbro, 0 - 14, 0...100 °C, Epoxy, Gel, 9×300 mm, DIN, Hanevand, havvand, desinficeringsmidler, sæbe
Katalog # 662-1766
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, Universal-pH-elektroder
Katalog # 662-1766
Leverandør:  VWR Collection
VWR®, Universal-pH-elektroder
VWR®, Universal-pH-elektroder
Tynd, Pellon-saltbro, 0 - 14, 0...100 °C, Epoxy, Gel, 9×300 mm, DIN, Hanevand, havvand, desinficeringsmidler, sæbe
Price
1.490,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Med fast kabel (1 m) / S7-stik.
  • Checked at five points during the manufacturing process and lot stamped to ensure quality
  • Storage soaker bottle to protect the electrode, keeping the item in top condition and instantly ready for use
pH-område: 0 - 14
Temperaturområde: 0 til +100 °C (+10 til +100 °C for flade spidser)
Responstid: 95% < 1 sekund (95% < 5 sekunder for flade spidser)
Specifikationer
  • Tilslutning:
    DIN
  • Ø×L:
    9×300 mm
  • Til:
    Hanevand, havvand, desinficeringsmidler, sæbe
  • Model:
    Tynd, Pellon-saltbro
  • Materiale:
    Epoxy
  • Seq:
    05
  • Elektrolyt:
    Gel
  • Temperatur:
    0...100 °C
  • pH:
    0 - 14
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • BNC connector cable, coaxial, Coax53
    BNC connector cable, coaxial, Coax53
    662-1410
    1 m
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 410,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • DIN connector cable, coaxial, Coax54
    DIN connector cable, coaxial, Coax54
    662-1411
    1 m
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 503,00 kr