Badvæsker
Thermal HY, −80...+55 °C, 80 °C, 78 °C, klar, 10 L
Badvæskerne er nøje udvalgt og testet til langtidsbrug. De er velegnet til brug i opvarmede eller nedkølede termostatbade, hvor vand ikke kan anvendes som badvæske. Valget af badvæske er kritisk for opnåelse af de bedste resultater mht. temperaturstyring og drift af termostatbadet.
- Lav giftighed og næsten lugtfri
- Høj stabilitet og god termisk konduktivitet
- Lav viskøsitet og lav rusttendens
- Pakn:10 L
- Farve:klar
- Brændpunkt:80 °C
- Flammepunkt:78 °C
- Temperaturområde:−80...+55 °C
- Model:Thermal HY