Orders LinkContactUsLinkComponent
Badvæsker
Badvæsker
Thermal M, 70...170 °C, 306 °C, 284 °C, gennemsigtig, 5 l
Catalog # 461-0110
Supplier:   JULABO GmbH
Badvæsker
Catalog # 461-0110
Supplier:  JULABO GmbH
CAS Number:  
Badvæsker
Badvæsker
Thermal M, 70...170 °C, 306 °C, 284 °C, gennemsigtig, 5 l
CAS Number:  
Price
2.090,00 kr
Log in for availability
1 * 5 L
Product Details & Documents
Badvæskerne er nøje udvalgt og testet til langtidsbrug. De er velegnet til brug i opvarmede eller nedkølede termostatbade, hvor vand ikke kan anvendes som badvæske. Valget af badvæske er kritisk for opnåelse af de bedste resultater mht. temperaturstyring og drift af termostatbadet.
  • Lav giftighed og næsten lugtfri
  • Høj stabilitet og god termisk konduktivitet
  • Lav viskøsitet og lav rusttendens
Specifications
Specifications
  • Pakn:
    5 l
  • Farve:
    gennemsigtig
  • Brændpunkt:
    306 °C
  • Flammepunkt:
    284 °C
  • Temperaturområde:
    70...170 °C
  • Model:
    Thermal M
Specifications