Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Silikonevæsker
VWR® Silikonevæsker
Silikonevæske 350 cS, −40...+200 °C, 350 mm²/s, klar, Plastic bottle, 500 g
Katalog # 630094E
Leverandør:   VWR Chemicals
VWR® Silikonevæsker
Katalog # 630094E
Leverandør:  VWR Chemicals
CAS nummer:  
VWR® Silikonevæsker
VWR® Silikonevæsker
Silikonevæske 350 cS, −40...+200 °C, 350 mm²/s, klar, Plastic bottle, 500 g
CAS nummer:  
Price
1.810,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 g
Product Details & Documents
Et udvalg af silikonevæsker, der anbefales til brug i bade. Lav giftighed, inaktivt og med lang levetid pga. deres lave flygtighed.
  • Ikke-ætsende
  • Højt flammepunkt
  • Lang levetid
  • Lav fordampning
Væskerne har fremragende varmeoverførselsegenskaber og dækker et bredt temperaturområde fra −40 til +200 °C.
1 cS = 1 mm²/s
Emballering: Packed in a plastic bottle/plastic container.
Advarsel: Der kan afgives skadelige dampe ved høje temperaturer. Det anbefales at anvende dette materiale i stinkskab ved temperaturer højere end 140 °C.
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bottle
  • Pakn:
    500 g
  • Farve:
    klar
  • Beskrivelse:
    Silikonevæske 350 cS
  • Temperaturområde:
    −40...+200 °C
  • Viskositet:
    350 mm²/s
Specifikationer