VWR® Silikonevæsker
Silikonevæske 20 cS, −40...+200 °C, 20 mm²/s, klar, Plastic container, 20 kg
Et udvalg af silikonevæsker, der anbefales til brug i bade. Lav giftighed, inaktivt og med lang levetid pga. deres lave flygtighed.
- Ikke-ætsende
- Højt flammepunkt
- Lang levetid
- Lav fordampning
Væskerne har fremragende varmeoverførselsegenskaber og dækker et bredt temperaturområde fra −40 til +200 °C.
1 cS = 1 mm²/s
: Packed in a plastic bottle/plastic container.
: Der kan afgives skadelige dampe ved høje temperaturer. Det anbefales at anvende dette materiale i stinkskab ved temperaturer højere end 140 °C.
- Pakning:Plastic container
- Pakn:20 kg
- Farve:klar
- Beskrivelse:Silikonevæske 20 cS
- Temperaturområde:−40...+200 °C
- Viskositet:20 mm²/s