Orders LinkContactUsLinkComponent
Mikropipetter, ringcaps®
Mikropipetter, ringcaps®
50/100 µl, 125 mm, Standard
Katalog # 612-2410
Leverandør:   HIRSCHMANN
Mikropipetter, ringcaps®
Katalog # 612-2410
Leverandør:  HIRSCHMANN
Mikropipetter, ringcaps®
Mikropipetter, ringcaps®
50/100 µl, 125 mm, Standard
Price
240,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 250 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, med ringmærke, engangs.
  • Farvekodet iht. ISO for tydelig identifikation
  • Konformitetsbestemt
ISO 9000, DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Certifications: ISO 9000, DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Documents
Specifikationer
  • Model:
    Standard
  • Kapacitet:
    50/100 µl
  • Længde:
    125 mm