Mikropipetter, ringcaps®
40 µl, 125 mm, Standard
Katalog # 612-2407
Leverandør: HIRSCHMANN
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, med ringmærke, engangs.
- Farvekodet iht. ISO for tydelig identifikation
- Konformitetsbestemt
ISO 9000, DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Certifications: ISO 9000, DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Documents
Specifikationer
- Model:Standard
- Kapacitet:40 µl
- Længde:125 mm