Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
- CAS nummer:7772-98-7
- Formel:Na₂S₂O₃
- MDL nummer:MFCD00003499
- Molecular Weight:158.11 g/mol
- Merck Index:12,08844
- Kogende Pt:100 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:48 °C
- Tæthed:1,66 g/cm³ (20 °C)
- :M-Clarity™ quality level = MQ200
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:231-867-5
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerMERC1.06512.2500_TDS_EN ProductPage_106512
Product specification
msds_106512
SDS
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Fibre carton
- Pakn:50 kg