Natriumhydroxid, pellets, pure, Supelco®
Fibre carton, 50 kg
Leverandør: Merck
Natriumhydroxid, pellets, pure, Supelco®
Katalog # 1.06462.9050
Leverandør: Merck
CAS nummer: 1310-73-2
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Caustic soda
- CAS nummer:1310-73-2
- Formel:NaOH
- MDL nummer:MFCD00003548
- Molecular Weight:40 g/mol
- Merck Index:14,08627
- Kogende Pt:1390 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:323 °C
- Tæthed:2,13 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:215-185-5
- ADR:8,II
- :M-Clarity™ quality level = MQ200
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- FN:1823
- NÅ:01-2119457892-27
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerMERC1.06462.1000_TDS_EN MERC1.06462.5000_TDS_EN ProductPage_106462
Produktspecifikation
msds_106462
SDS
Specifikationer
Specifikationstestresultater
- Solubility:1090 g/l (20 °C)
- Melting Point:323 °C
- Molar Mass:40.00 g/mol
- Boiling Point:1390 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:(20 °C)
- Density:2.13 g/cm3 (20 °C)
- pH:14 (50 g/l, H2O, 20 °C)
- Hazard Class:8
- Hazard Class Description:Corrosive Material
Specifikationer
- Pakning:Fibre carton
- Pakn:50 kg



