Orders LinkContactUsLinkComponent
Mops, MicroMop™
Mops, MicroMop™
Mop head, NovaLite™
Katalog # 129-0506
   Reduktion af affald
Leverandør:   MICRONOVA
Mops, MicroMop™
Katalog # 129-0506
Leverandør:  MICRONOVA
   Reduktion af affald
Mops, MicroMop™
Mops, MicroMop™
Mop head, NovaLite™
Price
1.590,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
MicroMop™ er ideel til hurtig og effektiv rengøring af store overfladearealer. Velegnet til wafer-produktion, elektronik, farmaceutica og bioteknologiske opgaver. Alle moppehovederne fastgøres til universalskaftet i rustfrit stål med den orange kvikafkoblingsadapter i polypropylen. Til knapt så kritiske opgaver, kan der vælges skaftet i fiberglas/polypropylen med fastgjort adapter.
  • Det hurtigtørrende PVA med lav fnugdannelse er velegnet til højteknologiske opgaver. Kan vaskes
  • Polyester har en god optrækningskapacitet, kan autoklaveres og kan bruges sammen med stærke desinfektionsmidler
  • Lite™ er en robust blanding af latex/rayon til kontrollerede miljøer og rentrumsområder. Moppehovedet kan autoklaveres til medicinske og sterile opgaver
Bestillingsoplysninger: Alle komponenter skal bestilles separat.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Mop head, NovaLite™
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    129-0506
  • Environmentally Preferable:
    Reduktion af affald
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • MicroMop® Adapter
    MicroMop® Adapter
    129-0170
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.260,00 kr