Orders LinkContactUsLinkComponent
Triangles
Rørlængde 63 mm
  451-0052
Triangles
  451-0052
Triangles
Triangles
Rørlængde 63 mm
730,00 kr
1 * 1 Items
Chrome nickel wire with Vitreosil tube.
  • Beskrivelse:
    Rørlængde 63 mm