Refill-sæt, SPILL-X®
Formaldehyd refill, SPILL-X-FP®, sæt m. 6 flasker
Leverandør: VWR Chemicals
Gå til:
Product Details & Documents
Disse refill-sæt kan anvendes med fem typer SPILL-X® behandlingssæt. De fås i forskellige formater.
- Hvert sæt består af 6 flasker
Leveringsinformation: SPILL-X® universalsættet indeholder 2 stoffer til syrer, 2 stoffer til kautiske reagenser samt 3 stoffer til opløsningsmidler, og SPILL-X-FP® formaldehyd-refill-sættet indeholder 3 stoffer til formaldehyd og 3 stoffer til opløsningsmidler.
Specifikationer
- Beskrivelse:Formaldehyd refill, SPILL-X-FP®, sæt m. 6 flasker