Orders LinkContactUsLinkComponent
Refill-sæt, SPILL-X®
Multipurpose refill, SPILL-X®
  121-0009
Refill-sæt, SPILL-X®
  121-0009
Refill-sæt, SPILL-X®
Refill-sæt, SPILL-X®
Multipurpose refill, SPILL-X®
4.160,00 kr
1 * 1 Each
Disse refill-sæt kan anvendes med fem typer SPILL-X® behandlingssæt. De fås i forskellige formater.
  • Hvert sæt består af 6 flasker
 : SPILL-X® universalsættet indeholder 2 stoffer til syrer, 2 stoffer til kautiske reagenser samt 3 stoffer til opløsningsmidler, og SPILL-X-FP® formaldehyd-refill-sættet indeholder 3 stoffer til formaldehyd og 3 stoffer til opløsningsmidler.
  • Beskrivelse:
    Multipurpose refill, SPILL-X®