Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirring rods
Stirring rods
Stirring rod, PP, 3 mm, 120 mm
Katalog # SARS81.970
Marketsource
Leverandør:   SARSTEDT
Stirring rods
Katalog # SARS81.970
Leverandør:  SARSTEDT
Marketsource
Stirring rods
Stirring rods
Stirring rod, PP, 3 mm, 120 mm
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 10.000 Items
Product Details & Documents
Stirring rods.
Specifikationer
  • Ø:
    3 mm
  • Beskrivelse:
    Stirring rod
  • Længde:
    120 mm
  • Materiale:
    PP
  • Seq:
    01