Orders LinkContactUsLinkComponent
DNA polymerases
KOD Hot Start DNA polymerase, 1.000 EU
  71086-4
DNA polymerases
  71086-4
 :  
DNA polymerases
KOD Hot Start DNA polymerase, 1.000 EU
 :  
12.790,00 kr
1 * 1.000 EE
KOD HiFi DNA Polymerase er et unikt prof reading enzym, som er isoleret fra den ekstremt termofile Thermococcus kodakaraensis KOD1, som besidder overlegen processivitet og fidelity som muliggør hurtigere og mere akkurat PCR-amplifikation end med konventionelle enzymer.
KOD HiFi DANN Polymerase fås også i en hot start version til høj specificitet og forøget læselængde og som en blanding (KOD XL DNA Polymerase) som anbefales til meget lange skabeloner.
NovaTaq™ DNA Polymerase er et med høj renhed og rekombinant enzym, som er velegnet til opgaver som kræver Taq DNA polymerase af høj kvalitet.
NovaTaq Hot Start DNA Polymerase er et kemisk modificeret form af enzymet, som giver øget specificitet og anvendelighed med standard PCR. Bliver aktivt når det opvarmes ved 95 °C i 7 - 10 minutter.
  • Pakn:
    1.000 EU
  • Beskrivelse:
    KOD Hot Start DNA polymerase