Mikropipetter, ringcaps®
44,7 µl, 125 mm, Sodium-hep
Katalog # 613-2413
Leverandør: HIRSCHMANN
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, med ringmærke, engangs.
- Farvekodet iht. ISO for tydelig identifikation
- Konformitetsbestemt
ISO 9000, DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Certifications: ISO 9000, DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Documents
Specifikationer
- Model:Sodium-hep
- Kapacitet:44,7 µl
- Længde:125 mm