BD Microlance™ 3 Needles
21G, tynd væg, almindelig affasning, G 21, 40 mm, 0,8 mm, grøn
Leverandør: BD Medical
Gå til:
Product Details & Documents
Sterile, til engangsbrug, cylinder og nålehætte i PP, spids kanyle rustfrit stål. Til intradermal, subkutan, intramuskulær og intravenøs brug. Kan forbindes til en Luer-adapter eller BD Luer Lock-konnektor. Adapter og farvekodning i overensstemmelse med ISO-standarder.
- Affaset design baseret på den seneste teknologi med overlegen kvalitet af penetrationsindekset
- Tynde vægge, som tillader brug af tyndere nåle med større volumen, og dermed øger flowhastigheden under injektion og opsamling
- Steriliseret med ethylenoxid
Conventional needles with a regular size wall are less likely to flex than thin wall needles, due to the added cannula thickness. A thin wall needles inner diameter potentially allows use of a needle gauge that is one size smaller than that of a regular needle, while benefiting from the same flow rate.
: Individuelt emballeret i blisterfilm og papir af medicinsk kvalitet.
Specifikationer
- Farvekode:grøn
- Ø:0,8 mm
- Måler:G 21
- Beskrivelse:21G, tynd væg, almindelig affasning
- Længde:40 mm
- Seq:24