Orders LinkContactUsLinkComponent
Syringes
Syringes
Sprøjte i glas, centerdyse i metal, luer-slip, m. inddeling 0,5 ml, 5 ml
Katalog # 613-4516
Leverandør:   MURRAY S
Syringes
Katalog # 613-4516
Leverandør:  MURRAY S
Syringes
Syringes
Sprøjte i glas, centerdyse i metal, luer-slip, m. inddeling 0,5 ml, 5 ml
Price
162,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Glass syringes with metal centre nozzle, without needles.
  • Centre nozzle with Luer slip fitting
Specifikationer
  • Volumen:
    5 ml
  • Beskrivelse:
    Sprøjte i glas, centerdyse i metal, luer-slip, m. inddeling 0,5 ml