Orders LinkContactUsLinkComponent
Charts
Charts
C478, +5...+40 °C; 0 - 100 % RH , 24 hours
Katalog # 620-0417
Leverandør:   DICKSON
Charts
Katalog # 620-0417
Leverandør:  DICKSON
Charts
C478, +5...+40 °C; 0 - 100 % RH , 24 hours
Price
594,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 60 Items
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    C478
  • Seq:
    49
  • Område:
    +5...+40 °C; 0 - 100 % RH
  • Optagelsestid:
    24 hours