Orders LinkContactUsLinkComponent
Charts
C481, –20...+50 °C; 0 - 100 % RH, 31 days
Katalog # 620-0420
Leverandør:   DICKSON
Charts
Katalog # 620-0420
Leverandør:  DICKSON
Charts
C481, –20...+50 °C; 0 - 100 % RH, 31 days
Price
594,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 60 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    C481
  • Seq:
    15
  • Område:
    –20...+50 °C; 0 - 100 % RH
  • Optagelsestid:
    31 days