Orders LinkContactUsLinkComponent
Charts
Charts
C477, +40...+110 °C; 0 - 100 % RH, 7 days
Katalog # 620-0416
Leverandør:   DICKSON
Charts
Katalog # 620-0416
Leverandør:  DICKSON
Charts
C477, +40...+110 °C; 0 - 100 % RH, 7 days
Price
594,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 60 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    C477
  • Seq:
    61
  • Område:
    +40...+110 °C; 0 - 100 % RH
  • Optagelsestid:
    7 days