Charts
C477, +40...+110 °C; 0 - 100 % RH, 7 days
Katalog # 620-0416
Leverandør: DICKSON
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
DICKC652_TDS_EN
Datasheet
Specifikationer
- Beskrivelse:C477
- Seq:61
- Område:+40...+110 °C; 0 - 100 % RH
- Optagelsestid:7 days