Charts
C473, –20...+50 °C; 0 - 100 % RH, 7 dage
Katalog # 620-0414
Leverandør: DICKSON
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
DICKC652_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Beskrivelse:C473
- Seq:13
- Område:–20...+50 °C; 0 - 100 % RH
- Optagelsestid:7 dage