Orders LinkContactUsLinkComponent
Charts
Charts
C473, –20...+50 °C; 0 - 100 % RH, 7 dage
  620-0414
 :   DICKSON
Charts
  620-0414
 :  DICKSON
Charts
C473, –20...+50 °C; 0 - 100 % RH, 7 dage
1.450,00 kr
1 * 60 Items
Documents
  • Beskrivelse:
    C473
  • Seq:
    13
  • Område:
    –20...+50 °C; 0 - 100 % RH
  • Optagelsestid:
    7 dage