Orders LinkContactUsLinkComponent
Charts
Charts
C472, –20...+50 °C; 0 - 100 % RH, 24 hours
Katalog # 620-0413
Leverandør:   DICKSON
Charts
Katalog # 620-0413
Leverandør:  DICKSON
Charts
C472, –20...+50 °C; 0 - 100 % RH, 24 hours
Price
594,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 60 Items
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    C472
  • Seq:
    12
  • Område:
    –20...+50 °C; 0 - 100 % RH
  • Optagelsestid:
    24 hours