Charts
C480, –20...+120 °F; 0 - 100 % RH, 31 days
Katalog # 620-0419
Leverandør: DICKSON
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
DICKC652_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Beskrivelse:C480
- Seq:19
- Område:–20...+120 °F; 0 - 100 % RH
- Optagelsestid:31 days