Charts
C417, –20...+120 °F; 0 - 100 % RH, 7 days
Katalog # 620-0412
Leverandør: DICKSON
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
DICKC652_TDS_EN
Datasheet
Specifikationer
- Beskrivelse:C417
- Seq:18
- Område:–20...+120 °F; 0 - 100 % RH
- Optagelsestid:7 days