Charts
C415, –20...+120 °F; 0 - 100 % RH, 24 hours
Katalog # 620-0411
Leverandør: DICKSON
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
DICKC652_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Beskrivelse:C415
- Seq:17
- Område:–20...+120 °F; 0 - 100 % RH
- Optagelsestid:24 hours