Orders LinkContactUsLinkComponent
Charts
Charts
C308, +76 til +122 °F, 7 dage, +76...+122 °F, 7 days
Catalog # 620-0398
Supplier:   DICKSON
Charts
Catalog # 620-0398
Supplier:  DICKSON
Charts
C308, +76 til +122 °F, 7 dage, +76...+122 °F, 7 days
Price
918,00 kr
Log in for availability
1 * 60 Items
Product Details & Documents
Documents
Specifications
  • Beskrivelse:
    C308, +76 til +122 °F, 7 dage
  • Seq:
    67
  • Område:
    +76...+122 °F
  • Optagelsestid:
    7 days