Charts
C307, +76 til +122 °F, 24 timer, +76...+122 °F, 24 hours
Katalog # 620-0397
Leverandør: DICKSON
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
DICKC652_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Beskrivelse:C307, +76 til +122 °F, 24 timer
- Seq:66
- Område:+76...+122 °F
- Optagelsestid:24 hours