Orders LinkContactUsLinkComponent
Charts
C307, +76 til +122 °F, 24 timer, +76...+122 °F, 24 hours
Katalog # 620-0397
Leverandør:   DICKSON
Charts
Katalog # 620-0397
Leverandør:  DICKSON
Charts
C307, +76 til +122 °F, 24 timer, +76...+122 °F, 24 hours
Price
594,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 60 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    C307, +76 til +122 °F, 24 timer
  • Seq:
    66
  • Område:
    +76...+122 °F
  • Optagelsestid:
    24 hours